Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Model FB-SEQ-3545
Codice prodotto. 12414727 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
5μL
9μL
15μL
Conteggio denti:
40
78
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) pozzetto Conteggio denti Dimensione della confezione
12414727 5μL 78 Pezzo
11947515 9μL 78 Pezzo
11987505 15μL 40 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12414727 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore S2SSHARK2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    50.90€ / pezzi 1
    Risparmia 2.15€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 27-01-2027
DNA Sequencing Systems Combs for model FB-SEQ-3545
For use with model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aluminum backed sequencer
Altezza (sistema imperiale) ingombro 19.6 in.
Altezza (sistema metrico) ingombro 50 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro 9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 17.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) ingombro 23 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 45 cm
Product Type Comb
Conteggio denti 78
Spessore (sistema metrico) denti 0.2 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto 5μL
Larghezza (sistema imperiale) gel 13.7 in.
Larghezza (sistema metrico) ingombro 23 cm