Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Glass Plates for Discontinued Model FB-SEQ-2045
Codice prodotto. 11957425 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Blank Glass
Notched Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11957425 Blank Glass Pezzo
11967425 Notched Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11957425 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore S1S45G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    21.00€ / pezzi 1
    Risparmia 2.35€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
DNA Sequencing Systems Glass Plates for discontinued model FB-SEQ-2045
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sequencing gel casting systems
Altezza (sistema metrico) 0.32 cm
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Product Type Blank Glass
Spessore (sistema metrico) denti 4.57 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm