Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Glass Plates for Model FB-SEQ-3545
Codice prodotto. 11907515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Blank Glass
Notched Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11907515 Blank Glass Pezzo
11917515 Notched Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11907515 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore S2S45G
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
DNA Sequencing Systems Glass Plates for model FB-SEQ-3545
For use with model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sequencing gel casting systems
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Product Type Blank Glass
Spessore (sistema metrico) denti 4.5 mm