Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Glass Plates for Model FB-SEQ-3545
Codice prodotto. 11917515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Blank Glass
Notched Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11917515 Notched Glass Pezzo
11907515 Blank Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11917515 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore S2S45R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    44.10€ / pezzi 1
    Risparmia 2.90€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
DNA Sequencing Systems Glass Plates for model FB-SEQ-3545
For use with model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sequencing gel casting systems
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Product Type Notched Glass
Spessore (sistema metrico) denti 4.5 mm