Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Spacer for Model FB-SEQ-3545, Spacer
Codice prodotto. 11937515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
0.04 cm
Spessore (sistema metrico) denti:
0.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Spessore (sistema metrico) denti Dimensione della confezione
11937515 0.04 cm 0.4 mm pezzi 2
11525265 0.04 cm 0.4 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11937515 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore S2SSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    40.60€ / pezzi 2
    Risparmia 2.30€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
DNA Sequencing Systems Spacers for model FB-SEQ-3545
For use with model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sequencing gel casting systems
Altezza (sistema imperiale) ingombro 4.8 in.
Altezza (sistema metrico) 0.04 cm
Altezza (sistema metrico) ingombro 12.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Product Type Spacer Set
Spessore (sistema metrico) denti 0.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 1 cm
Larghezza (sistema metrico) ingombro 21 cm