Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Wedge Spacer Set for Discontinued Model FB-SEQ-2045
Codice prodotto. 12404727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12404727 2/Pk. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12404727 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore S2SSAW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    116.00€ / pezzi 2
    Risparmia 6.00€
    4% Sconto
DNA Sequencing Systems Wedge Spacer Set for discontinued model FB-SEQ-2045
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sequencing gel casting systems
Altezza (sistema metrico) 0.04 cm
Product Type Wedge Spacer Set
Quantità 2/Pk.
Spessore (sistema metrico) denti 0.4 to 0.8 mm
Larghezza (sistema metrico) 1 cm