Learn More
Fisherbrand™ Sistema per elettroforesi verticale FB-VE10-1: Piastre in vetro
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FisherBiotech FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System; Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Notched Glass Plate |
| Materiale | Glass |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.09 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.24 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.09 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 0.24 cm |