Learn More
Fisherbrand™ Glass Plates for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Codice prodotto. 11943035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Blank Glass Plate
Notched Glass Plate
Offset Glass Plate
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11943035
Marca: Fisherbrand™ P114G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Different styles of glass plates to choose from.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster
Tipo Blank Glass Plate
Materiale Glass
Spessore (sistema imperiale) 0.12 in.
Spessore (sistema metrico) 0.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.12 in.
Altezza (sistema metrico) 0.32 cm