Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
56.10€ - 57.50€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System |
---|---|
Tipo | Micro Well Comb |
Formato | Microplate |
Codice del prodotto | Marca | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Volume (sistema metrico) di riempimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Volume (sistema metrico) di riempimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11787125
|
Fisherbrand™
|
21 | 0.1 cm | 35 μL |
57.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12483657
|
Fisherbrand™
|
42 | 0.1 cm | 13 μL |
56.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11955886
|
Fisherbrand™
|
42 | 0.15 cm | 20 μL |
56.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11797125
|
Fisherbrand™
|
21 | 0.15 cm | 50 μL |
56.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Specifica
Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System | |
Micro Well Comb | |
Microplate |