Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11955886
  • 45.81€ / Pezzo
Spedizione stimata
11-08-2021
Specifica
Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.15 cm
0.09 in.
Micro Well Comb
42
20 μL
0.25 cm