Learn More
Fisherbrand™ Provette da ibridazione
Codice prodotto. 11714919 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
3.93 in.
5.90 in.
11.81 in.
Diametro (sistema imperiale) interno:
1.37 in.
2.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione della confezione
11714919 11.81 in. 1.37 in. pezzi 2
16357281 3.93 in. 1.37 in. pezzi 2
11704919 5.90 in. 1.37 in. pezzi 2
11791436 11.81 in. 2.75 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11714919
Spedizione stimata: 07-01-2027
Fisherbrand™ Hybridization Tubes are thick-walled borosilicate glass tubes that fit FisherBiotech Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries accepting standard 35mm or 70mm diameter tubes. Each tube includes a polypropylene cap.
Fits FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisseries and most rotisseries that accept standard 35 or 70 mm diameter tubes.
  • Vetro borosilicato a parete spessa
  • Con tappo in polipropilene
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema imperiale) interno 1.37 in.
Diametro (sistema metrico) interno 35 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tamburi per incubatori di ibridizzazione FisherBiotech
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Tipo di chiusura Con
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Provetta per ibridizzazione