Learn More
Fisherbrand™ Spacers for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Spacers for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
23.60€ - 28.15€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
---|---|
Tipo | Spacer Set |
Dimensioni gel | 10 x 10 cm |
Include | Two side spacers and one bottom spacer |
Lunghezza (sistema imperiale) gel | 3.9 in. |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11993065
|
Fisherbrand™
|
0.003 in. | 0.008 cm | 0.03 in. | 0.8 cm |
28.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11903075
|
Fisherbrand™
|
0.06 in. | 0.15 cm | 0.05 in. | 1.5 cm |
23.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Specifica
Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster | |
10 x 10 cm | |
3.9 in. | |
5.9 in. | |
0.05 cm | |
10 cm |
Spacer Set | |
Two side spacers and one bottom spacer | |
10 cm | |
3.9 in. | |
15 cm |