Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano |
| Colore | Incolore |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Quantità | Contenitore da 1000 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.2 ml per applicazioni PCR e conservazione dei campioni |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | A cupola |
| Formato | Provetta |
| Product Type | Provetta per PCR a parete sottile |