Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
Con tappo “a pressione” integrato
Marca:  Fisherbrand™
54.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 12164102
  • 61.10€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
With integral “snap shut” cap
  • Suitable for 0.2mL thermal cycler blocks
  • 0.25mL maximum volume when closed
  • Thin-wall design
  • Cleanroom produced
  • Virgin polypropylene
Specifica
Specifica
Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano
0.2 ml
Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.2 ml per applicazioni PCR e conservazione dei campioni
Piatta
Provetta per PCR a parete sottile
Verde
Contenitore da 1000
Polipropilene
Provetta