Learn More
Beskrivning
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifikationer
Specifikationer
| Colore | Green |
| Formato | Sheet |
| Product Type | Dot Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Etichette per pagina | 192 |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?