Learn More
Fisherbrand™ Colored Labeling Tape
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15894575 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Copper
Gray
Green
Lavender
Lime Green
Orange
Pink
Red
Rose
Violet
White
Yellow
Lunghezza (sistema imperiale):
14 yd.
60 yd.
Dimensione della confezione:
4 confezioni
pezzi 4
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15894575 Blue 14 yd. pezzi 4
15854575 Yellow 14 yd. pezzi 4
15844575 White 14 yd. pezzi 4
15864575 Green 14 yd. pezzi 4
15334961 Pink 14 yd. 4 confezioni
17817271 Copper 14 yd. pezzi 4
15884575 Orange 14 yd. pezzi 4
15804585 Gray 14 yd. pezzi 4
17827271 Lavender 14 yd. pezzi 4
15874575 Red 14 yd. pezzi 4
17837271 Rose 14 yd. pezzi 4
17827251 Aqua 60 yd. pezzi 4
17837251 Copper 60 yd. pezzi 4
15844565 Gray 60 yd. pezzi 4
17857251 Lime Green 60 yd. pezzi 4
17847251 Lavender 60 yd. pezzi 4
17867251 Rose 60 yd. pezzi 4
15854565 Violet 60 yd. pezzi 4
15834565 Blue 60 yd. pezzi 4
15874555 White 60 yd. pezzi 4
15884555 Yellow 60 yd. pezzi 4
15814565 Red 60 yd. pezzi 4
15824565 Orange 60 yd. pezzi 4
15894555 Green 60 yd. pezzi 4
15804565 Pink 60 yd. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 15894575
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il nastro per etichettatura colorato è utile per molte applicazioni di etichettatura. Scrivibile, aderisce alla maggior parte delle superfici.
  • Strong, durable, and oil-, water-, and acid-resistant
  • Excellent for color coding
  • Withstand temperatures from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
  • Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic and metal
  • Remove cleanly and easily
Tapes are supplied without dispenser.
Specifica
Descrizione 1 in. core
Colore Blue
Formato Nastro
Materiale Paper
Product Type Nastro per marcatura colorata
Da utilizzare con (applicazione) Impermeabile, resistente agli oli e agli acidi
Quantità 4/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -10 to 250°F
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Dimensioni (L x P) 60 yd. x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 13 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm