Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Ground Joint Thermometers
Codice prodotto. 16699455 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +150°C
-10°C to +250°C
Accuracy:
1°C
1, 1.5 Above 150°C
Immersion Length:
25 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
270 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Accuracy Immersion Length Lunghezza (sistema metrico) complessiva Dimensione della confezione
16699455 -10°C to +250°C 1, 1.5 Above 150°C 25 mm 305 mm Pezzo
16689455 -10°C to +150°C 1°C 25 mm 270 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16699455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.95€
    68.72€ / pezzi 1
    Risparmia 35.23€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains red organic liquid against white back glass.
  • 10/30 ground joint with Celsius scale
  • Calibrated for specific immersion depths
  • Individually serialized and packaged
Specifica
Tipo di immersione Partial Immersion
Include 10/30 Ground joint with Celsius scale
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 305 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Red Organic Liquid
Temperatura max (sistema metrico) 250°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +250°C
Accuracy 1, 1.5 Above 150°C
Suddivisione 1°
Immersion Length 25 mm