Learn More
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Economical, lightweight protection
14.99€
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
|---|---|
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Safety Glass |
| Stile stanghette | Adjustable; spatula |
| Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15618825
|
Fisherbrand™
191302088 |
Black |
88.59€ 14.99€ / pezzi 12 Risparmia 73.60€ 83% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Descrizione
Economical, lightweight protection
- One-piece lens provides a full and unobstructed field of vision
- Absorbs >99.9% of harmful UV light
- Molded-in sideshields and browguards
- Adjustable spatula temples
Certifications
CSA approved.
Compliance
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Specifica
| ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 | |
| Clear | |
| Safety Glass | |
| Adjustable; spatula |