Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in vetro borosilicato per scintillazione da 20 ml: Tappi urea bianchi
Codice prodotto. 12353317 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foil/Cork
Lamiera con rinforzo in sughero
polietilene
Tipo di chiusura:
Separate Screw Cap
Tappi a parte
Tappi inseriti
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
12353317 Lamiera con rinforzo in sughero Tappi inseriti pezzi 500
12373317 polietilene Tappi a parte pezzi 500
12363317 Foil/Cork Separate Screw Cap pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12353317
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Adatta a tutti i contatori di uso comune
  • Potassium-free glass provides consistently low activity counts and excellent light transmission
  • Caps fit GPI 22-400 thread finish and are suitable for marking
Order Info
Diam. est. x A (con tappo): 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm). Le fiale con tappi attaccati sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore. Quando tappi e fiale sono separati, le fiale sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore, mentre i tappi sono forniti in cinque sacchetti di plastica da 100 pezzi ciascuno.
Specifica
Material (Liner) Lamiera con rinforzo in sughero
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.12 pollici
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 20 ml
Altezza (sistema imperiale) 2.37 in.
Tipo di imballaggio Vassoi termoretraibili
Volume (sistema imperiale) 0.67 once
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Urea bianca
Tipo di chiusura Tappi inseriti
Dimensione chiusura 22-400
Marking Spot
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Product Type Scintillation Vial