Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in HDPE per scintillazione da 20 ml con tappo in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Fit all common counters
White polypropylene caps.
- Provide low background counts and excellent light transmission
- Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
- Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Order Info
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Pasta/foglio metallizzato |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Basso numero di conteggi di background eccellente trasmissione della luce; per tutti i contatori comuni |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Tipo di imballaggio | Confezione bulk, tappi a parte |
| Volume (sistema imperiale) | 0.67 once |
| Vedi altri risultati |