Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in HDPE per scintillazione da 20 ml con tappo in polipropilene
Codice prodotto. 12351599 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Confezione bulk, tappi a parte
Confezione bulk, tappi inseriti
Sfuse
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
12351599 Confezione bulk, tappi inseriti pezzi 500
12361599 Sfuse pezzi 1000
12341599 Confezione bulk, tappi a parte pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12351599
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ 20mL HDPE Scintillation Vials with Polypropylene Cap fit all common liquid scintillation counters. Made from high-density polyethylene, they provide low background counts, excellent light transmission, and resist leaking and solvent-induced swelling.
Fit all common counters
  • Made from high-density polyethylene (HDPE) for chemical resistance and durability
  • Provide low background counts and excellent light transmission for accurate scintillation counting
  • Fit all common liquid scintillation counters
  • White polypropylene caps resist leaking and swelling caused by solvent degradation
  • Caps fit GPI 22-400 thread and are suitable for marking
  • 28 mm OD; 57 mm height
Order Info
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
Specifica
Material (Liner) Pasta/foglio metallizzato
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 20 ml
Da utilizzare con (applicazione) Basso numero di conteggi di background ed eccellente trasmissione della luce; per tutti i contatori comuni
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Confezione bulk, tappi inseriti
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Foglio metallizzato
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 500/Cs.
Dimensione chiusura 22-400
Marking Spot Sì
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Product Type Scintillation Vial