Descrizione
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Specifica
Specifica
| Colore | Orange |
| Formato | Roll |
| Product Type | Dot Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 1000/Roll |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 9.55 mm |