Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia per liquido di lavaggio da 500 ml Easy-Squeeze
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11775233 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Giallo
Incolore
Naturale
Rosso
Verde
Chemical Label:
Acetone
Assorted Cleaning
Assorted Solvents
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Saline
Soap
Sodium Hypochlorite (Bleach)
Universal
Water
Dimensione della confezione:
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Chemical Label unitSize
11775233 Blu Distilled Water pezzi 6
11755243 Assortiti Assorted Solvents pezzi 6
11765243 Assortiti Assorted Cleaning pezzi 6
11765233 Blu Deionized Water pezzi 6
11725243 Blu Soap pezzi 6
11745243 Blu Water pezzi 6
11705243 Verde Methanol pezzi 6
11715243 Naturale Saline pezzi 6
11735243 Incolore Universal pezzi 6
11755233 Incolore Sodium Hypochlorite (Bleach) pezzi 6
11785233 Incolore Ethanol pezzi 6
11745233 Rosso Acetone pezzi 6
11795233 Giallo Isopropanol pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11775233
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Come with colored polypropylene closures with PTFE membrane (except 02-897-2, which has an HDPE closure).
Facili da caricare e pronti da utilizzare
  • Imboccatura larga
  • Semitrasparente e antischizzo
  • Etichette serigrafate con codifica a colori facili da leggere
  • I puntali si possono tagliare in modo da aumentarne la portata
  • Quando non in uso, i flaconi allentano la pressione interna senza gocciolare
Le informazioni sulle etichette comprendono:
  • nome della sostanza chimica
  • codici e simboli della National Fire Protection Association (NFPA)
  • numero del servizio di documentazione chimica CAS (Chemical Abstracts Service)
  • codici di pericolo
  • informazioni sulle apparecchiature di protezione del laboratorio
  • informazioni sull'organo bersaglio
  • livello di riempimento consigliato
  • codice di riciclaggio LDPE
  • Capacità del flacone e indicazione Solo per erogazione, sconsigliato per la conservazione
Order Info
In confezioni da sei, tutte con la stessa etichetta, oppure in confezione da sei flaconi per solventi (ciascuno con etichetta indicante acetone, acqua deionizzata, etanolo, isopropanolo, metanolo e solvente universale) oppure in confezione da sei flaconi per detergenti (ciascuno con etichetta indicante acetone, candeggina, acqua deionizzata, soluzione salina, sapone e universale).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Blu
Diametro (sistema imperiale) 2.99 in.
Include Etichette serigrafate con codice a colori, membrana in PTFE
Materiale LDPE
Colore chiusura Blu
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 173 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.81 in.
Chemical Label Distilled Water
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38-415 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Polypropylene Closure
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile