Specifications
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 300 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 50-250 μL/well |
| Sterilità | Non-sterile |
| Show More |