Learn More
Fisherbrand™ Piastra in polistirene a 96 pozzetti
Codice prodotto. 11997944 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Trasparente
White
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Forma pozzetto Dimensione della confezione
11997944 Trasparente Flat Bottom (F-well) pezzi 80
11987944 Clear Round Bottom (U-well) pezzi 80
13525440 White Flat Bottom (F-well) pezzi 180
13535440 Black Flat Bottom (F-well) pezzi 180
13575480 Clear Round Bottom (U-well) pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11997944
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds.
Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds
Designed for compatibility with automated equipment.
  • Polystyrene
  • Plates stack easily without lids
  • Available in flat or round well shapes
  • Nonsterile
  • Untreated, provides uniform surface properties
  • Use 12-565-511 lid (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 80 Cases
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 to 250 μL/Well
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per schermi antibiotici, esami cellulari e screening di composti
Quantità 80/cassa