Learn More
Fisherbrand™ Absorbent Underpads
Codice prodotto. 11917964 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
36 x 20 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 125
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11917964 36 x 20 in. pezzi 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11917964
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
High-absorbency fibers soak up spills.
  • Quickly absorb liquids and keep spills from spreading
  • Lie flat, hugging the benchtop to prevent sliding
  • Cushioned surface minimizes breakage of delicate labware
  • Polyethylene backing is chemical resistant
  • Spunbond top layer provides durability even when wet
  • Absorb up to 750mL/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Absorbent Underpad
Materiale Polyethylene
Assorbanza 750 mL/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 910 mm
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema metrico) 510 mm
Dimensioni (L x P) 36 x 20 in.
Da utilizzare con (applicazione) Quickly absorb liquids and keep spills from spreading