Learn More
Fisherbrand™ Absorption Macro Rectangular Cells with PTFE Lid
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Materiale:
Optical Glass
Optical Quartz
Quartz
Special Optical Glass
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
Quantità:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
Includes
PTFE lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Available with a variety of window materials for wide range of assays
- Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifica
Specifica
| Tipo | Macro Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 μL |
| Materiale | Quartz |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10mm |
| Quantità | 4/Pk., 4 Pk./Cs. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 3500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Spectrophotometer Cell Holder |
| Vedi altri risultati |