Learn More
Fisherbrand™ Absorption Macro Rectangular Cells with PTFE Lid
Codice prodotto. 15266013 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Materiale:
Optical Glass
Optical Quartz
Quartz
Special Optical Glass
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
Quantità:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale Lunghezza del percorso Quantità unitSize
15266013 300 μL Quartz 1 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15265953 1750 μL Quartz 5 mm Ea., 2 Ea./Cs. Pezzo
15255953 350 μL Quartz 1 mm Ea., 8 Ea./Cs. Pezzo
15276013 1500 μL Quartz 5 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15296013 3000 μL Quartz 10 mm 4/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 4
15226023 350 μL Quartz 1 mm 2/Pk., 4 Pk./Cs. pezzi 2
15286013 3000 μL Quartz 10 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15256023 3000 μL Quartz 10 mm 4/Pk., 4 Pk./Cs. pezzi 4
15246023 3000 μL Quartz 10 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15266023 3000 μL Special Optical Glass 10 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15276023 3000 μL Optical Glass 10 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15286023 3000 μL Optical Quartz 10 mm 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15206033 3000 μL Optical Glass 10 mm 4/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 4
15216033 3000 μL Optical Quartz 10 mm 4/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 4
15296023 3000 μL Special Optical Glass 10 mm 4/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 15266013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.00€
    479.26€ / pezzi 2
    Risparmia 131.74€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
PTFE lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 300 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 10mm
Quantità 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Lunghezza del percorso 1 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle