Learn More
Fisherbrand™ Quartz Cuvette with PTFE Stopper
Codice prodotto. 15236033 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15236033 1000 μL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15236033
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
PTFE stopper
Contains quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared.
  • Provides semi-micro absorption
  • Wavelength range is 200 to 2500nm
  • With PTFE stopper
Specifica
Tipo Cuvette
Descrizione Bottom Thickness: 3mm
Capacità (sistema metrico) 1000 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 4mm
Quantità 2/Pk.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometer
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle