Learn More
Fisherbrand™ Absorption Rectangular Quartz Flow Cells
Codice prodotto. 15226063 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
450 μL
750 μL
Lunghezza del percorso:
10 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza del percorso Altezza (sistema metrico) unitSize
15226063 750 μL 10 mm 45 mm Pezzo
15236073 450 μL 10 mm 45 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15226063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose cells with quartz windows for transformation from the far ultraviolet through infrared
  • Compact size
  • All cells are 12.5mm square
  • Fused-on inlet and outlet tubes
  • With two clear windows and two black windows
  • Wavelength range for all cells is 190 to 2600nm and 2850 to 3600nm
Order Info
Select cells with center height appropriate to match the cell aperture center with the center position of the light beam in your spectrophotometer e.g. center height is 8.5mm for Beckman™ or Spectronic™ instruments, center height is 15mm for Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™, and Shimadzu™ instruments
Specifica
Tipo Compact Flow Cell
Capacità (sistema metrico) 750 μL
Materiale Quartz
Larghezza (sistema metrico) interno 6.5mm
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm