Learn More
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Codice prodotto. 15296103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 μL
100 μL
Descrizione:
Center:15mm
Center:8.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
15296103 100 μL Center:15mm Pezzo
15246103 100 μL Center:8.5mm Pezzo
15216123 50 μL Center:8.5mm Pezzo
15286123 50 μL Center:15mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15296103
Spedizione stimata: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
PTFE lid or stopper
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Ultramicro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifica
Tipo Ultra-micro Absorption Cell
Descrizione Center:15mm
Capacità (sistema metrico) 100 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 2mm
Quantità Ea., 8 Ea./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle