Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes
Codice prodotto. 11849043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
8-pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11849043 8-pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11849043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    426.63€ / pezzi 1
    Risparmia 170.37€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes - Mercury - Free, k=10cm-1, 1 to 200 mS/cm, with 8 pin connector
Description
For use on Accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
  • Immersion-type cell
  • Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
  • Built-in temperature sensors provide temperature compensated readings
  • Epoxy body
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 10
Tipi di connettore 8-pin
Tipi di sensore Conductivity
Precisione termica Temperature Compensated
Tipo Conductivity Probe
Materiale Epoxy
Intervalli di misurazione 1 to 200 mS/cm