Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
Marca: Fisherbrand™
83.05 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.32000kg
Descrizione
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
- Highly effective in dust removal ability and easy to use
- Polyethylene film coated with environment-friendly water-borne acrylic adhesive
- Dust removal: 99%
- Tensile strengh: >1.5kgf/cm2
- 30 layers
- 30 sheets per mat, 4 mats per case
- Numbered tabs ensure one sheet at a time removal
- M200: for standard tack users
- M250: for critical environment users (high tack)
Specifica
24 x 45 pollici | |
Clean room nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per mantenere un ambiente estremamente pulito | |
Medium tack | |
114.3 cm |
Blu | |
30 Sheets/Mat | |
Adesività media | |
60.96 cm |