Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescription
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
- Estremamente efficaci per la rimozione di polvere e di facile utilizzo
- Pellicola di polietilene con rivestimento in adesivo acrilico ecologico a base d'acqua
- Rimozione della polvere: 99%
- Forza di trazione: >1.5 kgf/cm2
- 30 strati
- M200: per gli utenti che necessitano di adesività standard.
- M250: per utenti che operano in ambienti critici (elevata adesività)
Specifications
Specifications
| Dimensioni (L x P) | 18 x 45 pollici |
| Da utilizzare con (applicazione) | Clean room nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per mantenere un ambiente estremamente pulito |
| Quantità | 30 strati |
| Rivestimento superficiale | High Tack |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema metrico) | 46 cm |
| Tipo | Cleanroom Tacky Mat |
| Larghezza (sistema metrico) | 114 cm |