Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
Codice prodotto. 11952667 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
White
Dimensioni (L x P):
18 x 45 in.
18 x 45 pollici
24 x 45 in.
24 x 45 pollici
610 x 1,140 mm
91 x 46 cm (36 x 18 pollici)
Rivestimento superficiale:
A bassa adesività
High Tack
Standard Tack
Tamaño de la unidad:
pezzi 120
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Colore Dimensioni (L x P) Rivestimento superficiale unitSize
11952667 Blu 91 x 46 cm (36 x 18 pollici) Standard Tack pezzi 120
11823191 Blu 18 x 45 pollici Standard Tack pezzi 120
17546876 Blue 18 x 45 in. High Tack pezzi 120
11893181 Bianco 18 x 45 pollici High Tack pezzi 120
11843191 Blu 24 x 45 pollici Standard Tack pezzi 120
11803191 White 610 x 1,140 mm A bassa adesività pezzi 120
17536876 White 24 x 45 in. High Tack pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11952667
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
  • Highly effective in dust removal ability and easy to use
  • Polyethylene film coated with environment-friendly water-borne acrylic adhesive
  • Dust removal: 99%
  • Tensile strength: >1.5 kgf/cm2
  • 30 layers
  • 30 sheets per mat, 4 mats per case
  • Numbered tabs ensure one sheet at a time removal
Especificaciones
Dimensioni (L x P) 91 x 46 cm (36 x 18 pollici)
Quantità 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case
Rivestimento superficiale Standard Tack
Colore Blu
Tipo Cleanroom Tacky Mat
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.