Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
Codice prodotto. 17536876 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
White
Dimensioni (L x P):
18 x 45 in.
18 x 45 pollici
24 x 45 in.
24 x 45 pollici
610 x 1,140 mm
91 x 46 cm (36 x 18 pollici)
Rivestimento superficiale:
A bassa adesività
High Tack
Standard Tack
Dimensione della confezione:
pezzi 120
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Rivestimento superficiale Dimensione della confezione
17536876 White 24 x 45 in. High Tack pezzi 120
11823191 Blu 18 x 45 pollici Standard Tack pezzi 120
17546876 Blue 18 x 45 in. High Tack pezzi 120
11893181 Bianco 18 x 45 pollici High Tack pezzi 120
11843191 Blu 24 x 45 pollici Standard Tack pezzi 120
11803191 White 610 x 1,140 mm A bassa adesività pezzi 120
11952667 Blu 91 x 46 cm (36 x 18 pollici) Standard Tack pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17536876
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
  • Highly effective in dust removal ability and easy to use
  • Polyethylene film coated with environment-friendly water-borne acrylic adhesive
  • Dust removal: 99%
  • Tensile strength: >1.5 kgf/cm2
  • 30 layers
  • 30 sheets per mat, 4 mats per case
  • Numbered tabs ensure one sheet at a time removal
Specifica
Dimensioni (L x P) 24 x 45 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms of electronic industry, pharmaceutical industry, hospitals, laboratories and food industries for maintaining critical clean environment
Quantità 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case
Rivestimento superficiale High Tack
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 60.96 cm
Tipo Cleanroom Tacky Mat
Larghezza (sistema metrico) 114.3 cm