Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods
Codice prodotto. 17291384 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
Lunghezza (sistema metrico):
30.48 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17291384 12 in. 30.48 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17291384
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Corrosion resistant hard aluminum rods for smooth fit with lab frames.
  • Rods with center-less ground allow for precise fiting
  • With chamfered ends for easy location
  • Diameter: 13mm (0.51 in.)
Specifica
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Product Type Corrosion resistant with chamfered ends for easy location