Learn More
Fisherbrand™ Lamina di alluminio
Codice prodotto. 11759408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
25 ft.
197 ft.
492 ft.
Spessore:
0.018 mm
0.024 mm
Larghezza (sistema metrico):
31 cm
46 cm
Lunghezza (sistema metrico):
7.6 m
60 m
150 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Spessore Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11759408 25 ft. 0.018 mm 31 cm 7.6 m Pezzo
11749408 197 ft. 0.018 mm 31 cm 60 m Pezzo
11769408 492 ft. 0.018 mm 31 cm 150 m Pezzo
11779408 25 ft. 0.024 mm 46 cm 7.6 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11759408
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
Ideal for weighing, sealing, and tranferring your samples.
  • Packed in individual dispenser box with cutter bar
  • Heavy-gauge rolls offer greater folding strength, good for covering sharp edges
Specifica
Applicazioni Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Product Type Foglio metallizzato
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 31 cm
Lunghezza (sistema metrico) 7.6 m
Materiale Alluminio
Spessore 0.018 mm