Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio
Codice prodotto. 10297593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
25 mL
65 mL
70 mL
150 mL
Profondità (sistema metrico):
13 mm
16 mm
17 mm
17.3 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) base interna:
44 mm
51 mm
68.2 mm
69 mm
96 mm
Forma:
Flanged Sides
Fluted Sides
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Profondità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) base interna Forma Dimensione della confezione
10297593 25 mL 17 mm 51 mm Fluted Sides pezzi 144
11799408 65 mL 16 mm 69 mm Fluted Sides pezzi 1000
11789408 20 mL 13 mm 44 mm Fluted Sides pezzi 1000
11709418 70 mL 17.3 mm 68.2 mm Fluted Sides pezzi 1000
11518382 150 mL 20 mm 96 mm Flanged Sides pezzi 100
11719418 150 mL 20 mm 96 mm Flanged Sides pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10297593
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piatti in alluminio per pesatura e dosaggio
Capsule di pesatura in alluminio Fisherbrand™ con lati lisci o scanalati per pesatura ed erogazione.
With Fluted sides
  • Also can serve as evaporating dishes or dust covers Lightweight, yet sturdy Convenient finger-grip handle can be etched prior to weighing for identification
With Smooth sides
  • Lightweight dishes with flanged rims
  • Slightly sloping sides facilitate stacking
  • Especially useful for materials that cannot easily be cleaned from dish surface
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Alluminio
Forma Fluted Sides
Tipo Piastra per pesatura
Da utilizzare con (applicazione) Per pesatura e dispensazione
Profondità (sistema metrico) 17 mm
Diametro (sistema metrico) base interna 51 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 62 mm
Diametro (sistema metrico) 51 mm (Inner Base), 62 mm (Inner Top)