Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE color ambra
Codice prodotto. 12602425 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Finitura collo Dimensione della confezione
12602425 500 ml 53 mm 53 mm pezzi 12
11957944 60 ml 28 mm 28 mm pezzi 72
12672415 125 ml 38 mm 38 mm pezzi 12
12682415 250 ml 43 mm 43 mm pezzi 12
11937914 1000 ml 63 mm 63 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12602425
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Amber polypropylene screw caps
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
Reduce UV light transmission to protect light-sensitive liquids
  • Amber high-density polyethylene
  • Wide mouth allows easy retrieval of grab samples and reduces turbulence when filling
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Ambra
Materiale HDPE
Colore chiusura Ambra
Finitura collo 53 mm
Closure Included Sì
Bocca Larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Product Type Flacone a bocca larga