Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE color ambra
GREENER_CHOICE
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
Marca:  Fisherbrand™ 302005-0491
5.73 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12672415
  • 11.86€ / pezzi 12
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 24166 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Includes: Amber polypropylene screw caps
Descrizione
Descrizione
Reduce UV light transmission to protect light-sensitive liquids
  • Amber high-density polyethylene
  • Wide mouth allows easy retrieval of grab samples and reduces turbulence when filling
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4.2 once, 125 ml
4.2 oz.
HDPE
38 mm
Yes
Wide Mouth Bottle
38 mm
125 ml
Ambra
Ambra
ISO 13485:2003; QMI-SAI File No.1606319 and 1606321
Wide
Polipropilene
A vite