Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags
Artikelnummer. 18366523 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
13 to 16 gal.
20 to 30 gal.
44 gal.
7 to 10 gal.
8 to 12 gal.
Dimensioni (L x P):
23 x 19 in.
30 x 24 in.
35 x 25 in.
38 x 31 in.
48 x 37 in.
Packungsgröße:
pezzi 100
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacità (sistema imperiale) Dimensioni (L x P) Packungsgröße
18366523 8 to 12 gal. 30 x 24 in. pezzi 200
18558056 7 to 10 gal. 23 x 19 in. pezzi 100
18306513 13 to 16 gal. 35 x 25 in. pezzi 100
18336533 20 to 30 gal. 38 x 31 in. pezzi 200
18316533 44 gal. 48 x 37 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18366523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    125.79€ / pezzi 200
    Risparmia 126.21€
    50% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
Spedizione stimata: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dual tested compliant.
Dual tested compliant
 Autoclaving is a very common way to sterilize infectious waste through the use of high temperature, high pressure steam over a specific time period. Sterilized waste is less expensive to dispose. Dual-tested autoclave bags are ASTM D1922 Elmendorf Tear tested to exceed 480g of tear strength (MD and TD) and ASTM D1709 tested to exceed 165g dart drop strength.
  • Integral steam processing indicator that turns brown when autoclaved
  • Bags comply with US DOT 49CFR Sections 173-197 and specific state regulations
  • Operating temperature tolerance up to 285degreeFdegreeAvailable in various sizes
  • Bag with black print
  • Gauge: 2mil
Note: Not compliant with Delaware, which requires 3 mil; check state regulations.
Spezifikation
Capacità (sistema imperiale) 8 to 12 gal.
Colore Red, Black Print
Dimensioni (L x P) 30 x 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Autoclavabile Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.