Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti con chiusura con filo arrotondato
Codice prodotto. 11904395 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
5 x 3 in.
7 x 3 in.
9 x 4.5 in.
9 x 5.5 in.
12 x 4.5 in.
Spessore (sistema imperiale):
2.50 mil
3 mil
3.50 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
2 oz.
4 once
18 oz.
18 once
24 oz.
27 once
Colore:
Clear
Clear with White Block
Stampato
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) Colore Dimensione della confezione
11904395 9 x 4.5 in. 3 mil 18 once Trasparente pezzi 500
11924385 7 x 3 in. 3.50 mil 4 once Trasparente pezzi 500
17913182 5 x 3 in. 2.50 mil 2 oz. Clear pezzi 500
11964405 12 x 4.5 in. 3 mil 27 once Trasparente pezzi 500
11944395 9 x 5.5 in. 3.50 mil 24 oz. Trasparente pezzi 500
17933182 9 x 4.5 in. 3 mil 18 oz. Clear with White Block pezzi 500
11954385 7 x 3 in. 4 mil 4 once Stampato pezzi 500
11944405 5 x 3 in. 2.50 mil 2 oz. Clear with White Block pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11904395
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Un contenitore flessibile, sicuro, esente da contaminanti che garantisce affidabilità nei risultati delle analisi
Secure, contaminant-free, pliant container ensures dependable analysis results
  • Secure
  • Contaminant-free
  • Pliant
Specifica
Descrizione Sample Bag, 540mL, Transparent, Polyethylene, Sterile, Secure, Contaminant Free Bags to Ensure Dependable Analysis Results
Tipo di chiusura Round Wire
Colore Trasparente
Materiale Polietilene
Sterilità Sterile
Quantità 500/conf.
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 9 x 4.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Product Type Busta per campioni
Capacità (sistema imperiale) 18 once
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema metrico) 11.4 cm