Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti con chiusura con filo arrotondato
Un contenitore flessibile, sicuro, esente da contaminanti che garantisce affidabilità nei risultati delle analisi
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.96100kg
Codice prodotto. 11944395
  • 299.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Secure, contaminant-free, pliant container ensures dependable analysis results
  • Secure
  • Contaminant-free
  • Pliant
Specifica
Specifica
24 oz.
Trasparente
Sterile
9 x 5.5 in.
22.9 cm
14 cm
Chiusura con filo arrotondato
Polietilene
3.50 mil
9 in.
5.5 in.