Specifica
| Product Type | Beads |
| Dimensione particelle | 1.4 mm |
| Materiale | Zirconium Ceramic Oxide |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bead Mill 4 and 24 Homogenizers |
| Quantità confezione | 325 g |