Learn More
Fisherbrand™ Bulk Beads
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15525809 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
1.4 mm
2.38 mm
2.8 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle unitSize
15525809 2.8 mm 1 confezione
15515809 1.4 mm 1 confezione
15505809 2.38 mm 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15525809
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
  • Fill up to 500 x 2mL sample tubes
  • Sample tubes not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Beads
Dimensione particelle 2.8 mm
Materiale Zirconium Ceramic Oxide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
Quantità confezione 325 g