Learn More
Fisherbrand™ Biohazard Labels
Codice prodotto. 17825838 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
3 in.
Lunghezza (sistema metrico):
7.62 cm
Quantità:
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
17825838 2 in. 3 in. 7.62 cm 500/Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17825838
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
  • Hazard communication labels ensure safety and efficiency
  • Identify equipment, containers, rooms, materials, experimental animals or combinations of these items that may contain potentially infectious agents
  • Easy peel-off labels with pressure-sensitive adhesive
Use in accordance with applicable federal and state regulations.
Specifica
Tipo di adesivo Pressure-sensitive
Colore Fluorescent Red, Black
Formato Label
Materiale Paper
Product Type Biohazard Warning Tape
Da utilizzare con (applicazione) Biohazard
Quantità 500/Pk.
Dimensioni (L x P) 3 in. x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.