Learn More
Fisherbrand™ Bitran™ Specimen Storage Bags
Codice prodotto. 16488115 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2 x 4 in. (5.1 x 10.2cm)
Materiale:
Saranex Film
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
16488115 2 x 4 in. (5.1 x 10.2cm) Saranex Film pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488115
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choice of Saranex™ odor-control film for long-term storage or polyethylene for short-term storage
  • Use for collecting, transporting and storing tissue specimens
  • Minimize storage space and help to eliminate leakage, breakage and contamination
  • Resealable double-lock zipper closure
  • Designed for storage of tissues and fixatives and for use as mini-anaerobic environments
Specifica
Tipo di chiusura Zip Seal
Materiale Saranex Film
Quantità 250
Dimensioni (L x P) 2 x 4 in. (5.1 x 10.2cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm