Learn More
Fisherbrand™ Vassoio per prelievo ematico
Codice prodotto. 11750634 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 mm tube rack (Style A)
16 mm tube rack (Style B)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11750634 16 mm tube rack (Style B) Pezzo
11740634 13 mm tube rack (Style A) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11750634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.95€
    73.33€ / pezzi 1
    Risparmia 19.62€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettato per flebotomisti. Il vassoio per prelievi ematici Fisherbrand™ è stato sviluppato dopo approfondite ricerche in cliniche e ospedali. Soluzione leggera per organizzare e trasportare provette e materiale di piccole dimensioni, include un robusto vassoio in plastica, un rack per provette da 36 pozzetti e inserti monouso.
Designed with phlebotomists in mind. Fisherbrand™ Blood Collection Tray was developed after extensive research in clinics and hospitals. This lightweight solution for organizing and transporting tubes and smaller items includes a sturdy plastic tray, 36-well tube rack and disposable inserts.
  • Lightweight, washable ABS tray
  • Tray features a supply drawer, side pockets, and a ratcheting handle with soft rubber grip that rotates out of the way for easy access
  • Tray includes a Heathrow Onerack™ tube rack and two disposable polystyrene inserts
  • Additional inserts sold in packs of 4 in two different configurations
Order Info
Inserti aggiuntivi venduti in confezioni da 4.
Specifica
Colore Blue
Dimensioni (L x P x A) 429 x 265 x 172 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la ricerca estesa in cliniche e ospedali
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16 mm tube rack (Style B)
Include 2 inserti tipo B e rack per provette di test a 36 posti da 16 mm, scomparto ultra profondo
N. di pozzetti 36 (tube rack)
Materiale ABS
Product Type Vassoio per prelievo ematico