Learn More
Justman Brush Brush with Extension for Flask Curves
Codice prodotto. 15861387 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15861387 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15861387
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For cleaning bottom curves and inside shoulders of flasks and bottles
Used to clean difficult-to-reach curves of flasks and bottles
  • White unbleached hog bristles
  • Extended bristled end
  • Plastic shaft and handle
Specifica
Product Type Spazzola per fiasche
Color-coded No
Materiale maniglia Plastica
Tipo di punta Folding Tip, Double Tufted
Sterilità Non-sterile
Colore White
Diametro (sistema imperiale) setole 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) setole 3.81 cm
Da utilizzare con (applicazione) For cleaning bottom curves and inside shoulders of flasks and bottles
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema imperiale) setole 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.64 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole 10.16 cm